Få mere at vide
4-aminoftalhydrazid, 98%
Artikelnummer. 15426649
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426649 1 g 1g
15436649 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64921.03
 Begrænset vare
På lager
Et kemiluminescerende molekyle | CAS: 3682-14-2 | C8H7N3O2 | 177,16 g/mol
Et kemiluminescerende molekyle
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3682-14-2
Molekylær formel C8H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 177.16
MDL nummer MFCD00010560
InChI nøgle HUDPLKWXRLNSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophthalhydrazide, isoluminol, 6-aminophthalazine-1,4-diol, chembl14882, 1,4-phthalazinedione, 6-amino-2,3-dihydro, 6-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, iso-luminol, 1enu, 4-aminophthaloylhydrazine, 4-amino-phthalsaeure-hydrazid
PubChem CID 95014
SMIL NC1=CC=C2C(=O)NNC(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminophthalhydrazide
Smeltepunkt 300°C
Farve Hvid til gul
Mængde 1 g
Beilstein 164804
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ammonium hydroxide,sodium carbonate or other base.
IUPAC navn 6-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazin-1,4-dion
Formel vægt 177.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver