Få mere at vide
4-aminophenylfosforylcholin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminophenylphosphorylcholine |
| CAS | 102185-28-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11 H19 N2 O4 P |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Ethanaminium, 2-[[(4-aminophenoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, 2-[[(4-Aminophenoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethylethanaminium inner salt, 4-Aminophenylphosphorylcholine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19N2O4P/c1-13(2,3)8-9-16-18(14,15)17-11-6-4-10(12)5-7-11/h4-7H,8-9,12H2,1-3H3 |
| SMIL | C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])Oc1ccc(N)cc1 |
| IUPAC navn | (4-aminophenyl) 2-(trimethylazaniumyl)ethylfosfat |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.25 |
| Vis mere |