Få mere at vide
4-Aminophenylmercuric Acetate (>90%), TRC
Artikelnummer. 30326184
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30326184 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30326184 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA626025250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminophenylmercuric Acetate
CAS 6283-24-5
Molekylær formel C8 H9 Hg N O2
Mængde 250 mg
Synonym (Acetato-κO)(4-aminophenyl)mercury, (Acetato)(p-aminophenyl)mercury, (Acetato-O)(4-aminophenyl)mercury, (4-Aminophenyl)mercuric Acetate, NSC 7927, p-(Acetoxymercuri)aniline, p-Aminophenylmercuriacetate, p-Aminophenylmercuric Acetate, p-Aminophenylmercury Acetate
InChI formel InChI=1S/C6H6N.C2H4O2.Hg/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3)4;/h2-5H,7H2;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
SMIL O=C(O[Hg]C1=CC=C(N)C=C1)C
IUPAC navn acetoxy-(4-aminophenyl)mercury
Molekylvægt (g/mol) 351.75
Formel vægt 353.034