Få mere at vide
4-Aminophenylether (4,4'-oxydianilin), Mikromol™
Artikelnummer. 18062560
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18062560 25 mg
17999869 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062560 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0042.210025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-aminofenylether (4,4'-oxydianilin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianiline)
CAS 101-80-4
Analyt- eller komponentnavne 4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianiline)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H12 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4,4'-Oxybis-benzenamine, Aniline, 4,4'-oxydi- (6CI,8CI), 4,4'-Oxybis[benzenamine], 1-Amino-4-(4-aminophenoxy)benzene, 4,4'-Diaminobiphenyl ether, 4,4'-Diaminobiphenyl oxide, 4,4'-Diaminodiphenyl ether, 4,4'-Diaminodiphenyl oxide, 4,4'-Diaminophenyl ether, 4,4'-Oxybis(aniline), 4,4'-Oxydianiline, 4,4'-Oxydiphenylamine, 4-(4-Aminophenoxy)aniline, 4-(4-Aminophenoxy)phenylamine, 4-(4'-Aminophenoxy)benzenamine, 4-Aminophenyl ether, Bis(4-aminophenyl) ether, Bis(p-aminophenyl) ether, DDE, DPE, DPE (amine), Di(4-aminophenyl) ether, NSC 37075, NSC 6089, ODA, Oxybis(4-aminobenzene), Oxydi-p-phenylenediamine, Oxydianiline, p,p'-Diaminodiphenyl ether, p,p'-Oxybis[aniline], p,p'-Oxydianiline, p-Aminophenyl ether
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
SMIL Nc1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1
IUPAC navn 4-(4-aminophenoxy)anilin.
Molekylvægt (g/mol) 200.24
Mængde 25 mg
Formel vægt 200,095 g/mol