Få mere at vide
4-aminofenylboronsyre hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30320163
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30320163 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30320163 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA615515250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminophenylboronic Acid Hydrochloride
CAS 80460-73-7
Molekylær formel C6H8BNO2 . x(HCl)
Mængde 250 mg
Synonym B-(4-Aminophenyl)-boronic Acid Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
SMIL Cl.Nc1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC navn (4-aminophenyl)boronsyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 173.41
Formel vægt 173.0415