Få mere at vide
4-Aminofenyleddikesyre, 98%
Artikelnummer. 10177503 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10177503 100 g Glasflaske 100g
10018661 5 g Glasflaske 5g
10020630 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10177503 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104281000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 1197-55-3 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1197-55-3
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00007916
InChI nøgle CSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophenylacetic acid, 2-4-aminophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-amino, p-aminophenylacetic acid, 4-aminobenzeneacetic acid, 4-carboxymethylaniline, acetic acid, p-aminophenyl, para-aminophenyl acetic acid, p-aminophenyl acetic acid, 4-aminophenyl acetic acid
PubChem CID 14533
IUPAC navn 2-(4-aminophenyl)eddikesyre
SMIL NC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminophenylacetic acid
Smeltepunkt 196,0 °C til 201,0 °C
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H4CH2CO2H
Beilstein 14, 456
Merck Index 15, 459
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkalier, opløselige i alkohol
Vand 1% maks. (K.F.)
Mængde 100 g
Formel vægt 151.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminophenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.