Få mere at vide
4-Aminofenyleddikesyre, 98%
Artikelnummer. 11457656
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457656 250 g 250g
11437656 10 g 10g
11447656 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14675.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 1197-55-3 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol
4-Aminophenyleddikesyre, bruges som en ikke-translokeret kompetitiv hæmmer af den epiteliale peptidtransporter PepT1. Det kan påvises ved hjælp af HPLC, NMR-teknikker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Aminophenyleddikesyre, bruges som en ikke-translokeret kompetitiv inhibitor af den epiteliale peptidtransportør PepT1. Det kan påvises ved hjælp af HPLC, NMR-teknikker.
Opløselighed Meget opløselig i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Stabil under normale temperaturer og tryk. Stabil ved stuetemperatur i lukkede beholdere under normale opbevarings- og håndteringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1197-55-3
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00007916
InChI nøgle CSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophenylacetic acid, 2-4-aminophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-amino, p-aminophenylacetic acid, 4-aminobenzeneacetic acid, 4-carboxymethylaniline, acetic acid, p-aminophenyl, para-aminophenyl acetic acid, p-aminophenyl acetic acid, 4-aminophenyl acetic acid
PubChem CID 14533
IUPAC navn 2-(4-aminophenyl)eddikesyre
SMIL NC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminophenylacetic acid
Smeltepunkt ∼201 °C (opdeling)
Beilstein 2208094
Merck Index 14,463
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand.
Mængde 250 g
Formel vægt 151.17
Procent renhed 98%