Få mere at vide
4-Aminophenyl Alpha-D-Mannopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminophenyl a-D-Mannopyranoside |
| CAS | 34213-86-0 |
| Molekylær formel | C12 H17 N O6 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO6/c13-6-1-3-7(4-2-6)18-12-11(17)10(16)9(15)8(5-14)19-12/h1-4,8-12,14-17H,5,13H2/t8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1 |
| SMIL | Nc1ccc(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O)cc1 |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(4-aminophenoxy)-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.27 |
| Formel vægt | 271.1056 |