missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Aminophenyl-1-phenethylpiperidine, TRC

Artikelnummer. 30314363
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30314363 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30314363 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA625875250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine
CAS 21409-26-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C19 H24 N2
Mængde 250 mg
Synonym N-Phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine, Fentanyl Imp. D (EP), 4-ANPP, ANPP, 4-Piperidinamine, N-phenyl-1-(2-phenylethyl)- (9CI), Piperidine, 4-anilino-1-phenethyl- (8CI), 4-Anilino-1-(β-phenethyl)piperidine, 4-Anilino-1-(2-phenethyl)piperidine, 4-Anilino-1-phenethylpiperidine, Depropionylfentanyl, N-Phenyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidinamine, N-[1-(2-Phenylethyl)-4-piperidinyl]aniline
InChI formel InChI=1S/C19H24N2/c1-3-7-17(8-4-1)11-14-21-15-12-19(13-16-21)20-18-9-5-2-6-10-18/h1-10,19-20H,11-16H2
SMIL C(Cc1ccccc1)N2CCC(CC2)Nc3ccccc3
IUPAC navn N-phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine
Molekylvægt (g/mol) 280.41
Formel vægt 280.1939
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.