Få mere at vide
4-Aminophenol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15896230
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
50 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15896230 5 g
15806240 250 g
15878270 1 kg
15888270 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15896230 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8004210005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-30-8
Grad Research
Molekylær formel 4-(NH2)C6H4OH
Molekylvægt (g/mol) 109.13
Tekniske data
Smeltepunkt 190°C
Kogepunkt 284°C/1013 hPa (Decomposition)
MDL nummer MFCD00007869
Mængde 5 g
Synonym 4-Aminophenol, 4-Hydroxyaniline, 4-Aminophenol