Få mere at vide
4-aminophenol, Mikromol™
Artikelnummer. 17951696
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17951696 100 mg
17983756 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17951696 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0042.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Aminophenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminophenol
CAS 123-30-8
Analyt- eller komponentnavne 4-Aminophenol
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C6 H7 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Mesalazine Imp. A (EP), Paracetamol Imp. K (EP), 4-Aminophenol, Mesalazine Impurity A, Paracetamol Impurity K
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
SMIL Nc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-aminophenol
Molekylvægt (g/mol) 109.13
Mængde 100 mg
Formel vægt 109.0528 g/mol