Få mere at vide
4-aminophenol, Mikromol™
Beskrivelse
4-Aminophenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminophenol |
| CAS | 123-30-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Aminophenol |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C6 H7 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Mesalazine Imp. A (EP), Paracetamol Imp. K (EP), 4-Aminophenol, Mesalazine Impurity A, Paracetamol Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2 |
| SMIL | Nc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-aminophenol |
| Vis mere |