Få mere at vide
4-aminophenol, LoGiCal
Artikelnummer. 30462721
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462721 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462721 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0042.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminophenol
CAS 123-30-8
Analyt- eller komponentnavne 4-Aminophenol
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C6 H7 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Mesalazine Imp. A (EP), Paracetamol Imp. K (EP), 4-Aminophenol, Mesalazine Impurity A, Paracetamol Impurity K
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
Løsningstype Fedt
SMIL Nc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-aminophenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 109.13
Mængde 10 mg
Formel vægt 109,0528 g/mol