Få mere at vide
4-aminophenol, 98%
Artikelnummer. 11430104
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430104 250 g 250g
11349429 50 g 50g
11420104 1000 g 1000g
11440104 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11430104 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13581.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 123-30-8 | C6H7NO | 109,128 g/mol
4-Aminophenol bruges som farvestof til tekstiler, hår, pelse og fjer. Den bruges også som fotografisk fremkalder. Det finder anvendelse som et kemisk mellemprodukt i lægemidler og farvestoffer. Ydermere fungerer det som et sidste mellemprodukt i fremstillingen af paracetamol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Aminophenol bruges som farvestof til tekstiler, hår, pelse og fjer. Den bruges også som fotografisk fremkalder. Det finder anvendelse som et kemisk mellemprodukt i lægemidler og farvestoffer. Ydermere fungerer det som et sidste mellemprodukt i fremstillingen af paracetamol.
Opløselighed
Opløselig i acetonitril, ethylacetat, acetone, varmt vand, dimethylsulfoxid og alkalier. Lidt opløseligt i toluen, diethylether, ethanol, trifluoreddikesyre og koldt vand. Uopløseligt i benzen og chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, chlorformiater og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-30-8
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.128
MDL nummer MFCD00007869
InChI nøgle PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminophenol, 4-hydroxyaniline, p-hydroxyaniline, phenol, 4-amino, paranol, 4-aminobenzenol, certinal, citol, azol, fouramine p
PubChem CID 403
ChEBI CHEBI:17602
IUPAC navn 4-aminophenol
SMIL C1=CC(=CC=C1N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminophenol
Smeltepunkt 186 °C til 190 °C
Tæthed 1.29
Kogepunkt 284 °C (dekomponering)
Flammepunkt 195 °C (383 °F)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 250 g
FN nummer UN2512
Beilstein 385836
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,462
Opløselighedsinformation Opløselig i acetonitril, ethylacetat, acetone, varmt vand, dimethylsulfoxid og alkalier. Let opløselig i toluen, diethylether, ethanol, trifluoreddikesyre og koldt vand. Uopløselig i benzen og kloroform.
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.