Få mere at vide
4-aminophenol, 98%
Artikelnummer. 11420104
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420104 1000 g 1000g
11349429 50 g 50g
11430104 250 g 250g
11440104 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11420104 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13581.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.83 DKK
    752.65 DKK / 1000g
    Spare 83.18 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 123-30-8 | C6H7NO | 109,128 g/mol
4-Aminophenol bruges som farvestof til tekstiler, hår, pelse og fjer. Den bruges også som fotografisk fremkalder. Det finder anvendelse som et kemisk mellemprodukt i lægemidler og farvestoffer. Ydermere fungerer det som et sidste mellemprodukt i fremstillingen af paracetamol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Aminophenol bruges som farvestof til tekstiler, hår, pelse og fjer. Den bruges også som fotografisk fremkalder. Det finder anvendelse som et kemisk mellemprodukt i lægemidler og farvestoffer. Ydermere fungerer det som et sidste mellemprodukt i fremstillingen af paracetamol.
Opløselighed
Opløselig i acetonitril, ethylacetat, acetone, varmt vand, dimethylsulfoxid og alkalier. Lidt opløseligt i toluen, diethylether, ethanol, trifluoreddikesyre og koldt vand. Uopløseligt i benzen og chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, chlorformiater og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-30-8
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.128
MDL nummer MFCD00007869
InChI nøgle PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminophenol, 4-hydroxyaniline, p-hydroxyaniline, phenol, 4-amino, paranol, 4-aminobenzenol, certinal, citol, azol, fouramine p
PubChem CID 403
ChEBI CHEBI:17602
IUPAC navn 4-aminophenol
SMIL C1=CC(=CC=C1N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminophenol
Smeltepunkt 186 °C til 190 °C
Tæthed 1.29
Kogepunkt 284 °C (dekomponering)
Flammepunkt 195 °C (383 °F)
Analyseprocentområde 98%
Lugt Fenol-lignende
Mængde 1000 g
FN nummer UN2512
Beilstein 385836
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,462
Opløselighedsinformation Opløselig i acetonitril, ethylacetat, acetone, varmt vand, dimethylsulfoxid og alkalier. Let opløselig i toluen, diethylether, ethanol, trifluoreddikesyre og koldt vand. Uopløselig i benzen og kloroform.
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminophenol