Få mere at vide
4-aminophenol, 98%
Description
4-Aminophenol bruges som farvestof til tekstiler, hår, pelse og fjer. Den bruges også som fotografisk fremkalder. Det finder anvendelse som et kemisk mellemprodukt i lægemidler og farvestoffer. Ydermere fungerer det som et sidste mellemprodukt i fremstillingen af paracetamol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Aminophenol bruges som farvestof til tekstiler, hår, pelse og fjer. Den bruges også som fotografisk fremkalder. Det finder anvendelse som et kemisk mellemprodukt i lægemidler og farvestoffer. Ydermere fungerer det som et sidste mellemprodukt i fremstillingen af paracetamol.
Opløselighed
Opløselig i acetonitril, ethylacetat, acetone, varmt vand, dimethylsulfoxid og alkalier. Lidt opløseligt i toluen, diethylether, ethanol, trifluoreddikesyre og koldt vand. Uopløseligt i benzen og chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, chlorformiater og stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminophenol |
| Smeltepunkt | 186 °C til 190 °C |
| Tæthed | 1.29 |
| Kogepunkt | 284 °C (dekomponering) |
| Flammepunkt | 195 °C (383 °F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lugt | Fenol-lignende |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2512 |
| Beilstein | 385836 |
| Show More |
Safety and Handling
- 4-Aminophenol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminophenol