Få mere at vide
4-Aminophenol-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminophenol-15N |
| CAS | 103445-08-5 |
| Molekylær formel | C6H715NO |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | p-Aminophenol-15N, 1-Amino-4-hydroxybenzene-15N, 4-Amino-1-hydroxybenzene-15N, 4-Hydroxy-1-aminobenzene-15N, 4-Hydroxyaniline-15N, 4-Hydroxybenzenamine-15N, 4-Hydroxyphenylamine-15N |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2/i7+1 |
| SMIL | [15NH2]c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(15N)azanylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.12 |
| Formel vægt | 110.0498 |