Få mere at vide
4-AminopHenazone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10745131 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10745131 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10745131 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/3040/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 83-07-8
Smeltepunkt 105.5°C
Farve Yellow
pH 7.1
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C11H13N3O
MDL nummer 3145
Mængde 25 g
Formel vægt 203.25g/mol
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminoantipyrine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.