missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-[(Aminooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzenehydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30316262
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30316262 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30316262 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6077751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[(Aminooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzenehydrochloride
CAS 15256-10-7
Molekylær formel C7H7Cl2NO . HCl
Mængde 1 g
Synonym O-(3,4-Dichlorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride, 3,4-Dichlorobenzyloxyamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H7Cl2NO.ClH/c8-6-2-1-5(4-11-10)3-7(6)9;/h1-3H,4,10H2;1H
SMIL ClC1=C(Cl)C(=O)NC1=O
IUPAC navn O-[(3,4-dichlorophenyl)methyl]hydroxylamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 228.5
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.