Få mere at vide
4-aminonikotinsyre dihydrochlorid, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminonicotinic acid dihydrochloride |
| CAS | 1138011-19-4 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C6H8Cl2N2O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-aminonicotinic acid dihydrochloride, 4-aminopyridine-3-carboxylic acid dihydrochloride, c6h6n2o2.2hcl, 4-aminopyridine-3-carboxylic acid, chloride, chloride, 4-aminopyridine-3-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/2 |
| InChI nøgle | ZCKYJHVCJAUVAE-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CN=CC(=C1N)C(=O)O.Cl.Cl |
| IUPAC navn | 4-aminopyridin-3-carboxylsyre; dihydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.042 |
| Vis mere |