Få mere at vide
4-Aminonicotinic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424410
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424410 5 g 5g
11414410 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424410 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50032.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
4-aminonikotinsyre er blevet brugt til fremstilling af 2-methyl-pyrido-oxazin. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Aminonicotinsyre er blevet brugt til fremstilling af 2-methyl-pyrido-oxazin. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i vandig syre og
base.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7418-65-7
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.126
MDL nummer MFCD00234183
InChI nøgle IASBMUIXBJNMDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminonicotinic acid, 4-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 4-amino-nicotinic acid, 4-amino-3-carboxypyridine, 4-aminonicotinicacid, 4-amino nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-amino, 4-amino-3-pyridine carboxylic acid, zlchem 370, pubchem1214
PubChem CID 319979
ChEBI CHEBI:68577
IUPAC navn 4-aminopyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CN=CC(=C1N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminonicotinic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in aqueous acid and base.
Formel vægt 138.13
Procent renhed 98%