Få mere at vide
4-aminomorfolin, TRC
Artikelnummer. 30321083
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30321083 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30321083 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61454850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminomorpholine
CAS 4319-49-7
Molekylær formel C4H10N2O
Mængde 50 mg
Synonym (Morpholin-4-yl)amine, 4-Aminomorpholine, 4-Morpholineamine, N-Aminomorpholine, NSC 6825
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O/c5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H2
SMIL NN1CCOCC1
IUPAC navn Morfolin-4-amin
Molekylvægt (g/mol) 102.14