Få mere at vide
4-aminomorpholin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469327
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469327 5 g 5g
11479327 25 g 25g
11489327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21381.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4319-49-7 | C4H10N2O | 102.137 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4319-49-7
Molekylær formel C4H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 102.137
MDL nummer MFCD00006174
InChI nøgle MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomorpholine, n-aminomorpholine, 4-morpholinamine, morpholin-4-ylamine, morpholine, 4-amino, 4-morpholinamine 9ci, morpholine-4-ylamine, n-amino morpholine, n-amino-morpholine, 4-amino morpholine
PubChem CID 20315
IUPAC navn morpholin-4-amin
SMIL C1COCCN1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminomorpholine
Tæthed 1.059
Kogepunkt 168°C
Flammepunkt 58°C (137°F)
Brydningsindeks 1.4785
Mængde 5 g
FN nummer UN2733
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 102.14
Procent renhed 98%