Få mere at vide
4-aminomethyltetrahydropyran, 97%
Artikelnummer. 11976201 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11976201 25 g 25g
10184693 250 mg 250mg
10143813 1 g 1g
10126703 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11976201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 385210250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
CAS: 130290-79-8 | C6H13NO | 115,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130290-79-8
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.17
MDL nummer MFCD02179435
InChI nøgle IPBPLHNLRKRLPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethyltetrahydropyran, 4-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-aminomethyl tetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanamine, tetrahydropyran-4-yl methylamine, c-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro, oxan-4-yl methanamine
PubChem CID 2773210
IUPAC navn oxan-4-ylmethanamin
SMIL C1COCCC1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminomethyltetrahydropyran
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 75,0 °C til 76,0 °C (18,0 mmHg)
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Brydningsindeks 1,4640 til 1,4660
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.02
Formel vægt 115.17
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.