Få mere at vide
4-aminomethyltetrahydropyran,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10620045
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10620045 250 mg 250mg
10358692 1 g 1g
10619315 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10620045 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29913CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 130290-79-8
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.176
MDL nummer MFCD02179435
InChI nøgle IPBPLHNLRKRLPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethyltetrahydropyran, 4-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-aminomethyl tetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanamine, tetrahydropyran-4-yl methylamine, c-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro, oxan-4-yl methanamine
PubChem CID 2773210
IUPAC navn oxan-4-ylmethanamin
SMIL C1COCCC1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.02g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 115.17
Procent renhed 97%