Få mere at vide
4-Aminomethylphenylboronic acid, hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30315421
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30315421 1 g
1 options
Artikelnummer. 30315421 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6144951G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminomethylphenylboronic acid, hydrochloride
CAS 75705-21-4
Molekylær formel C7H11BClNO2
Mængde 1 g
Synonym [4-(Aminomethyl)benzene]boronic acid hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H10BNO2.ClH/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11;/h1-4,10-11H,5,9H2;1H
SMIL Cl.NCc1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC navn [4-(aminomethyl)phenyl]boronic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 187.43