Få mere at vide
4-aminomethylbenzoesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17962216
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17962216 100 mg
17943136 25 mg
30463862 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17962216 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0330.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Aminomethylbenzoesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminomethylbenzoic Acid
CAS 56-91-7
Analyt- eller komponentnavne 4-Aminomethylbenzoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Tranexamic Acid Imp. D (EP), 4-Aminomethylbenzoic Acid, Benzoic acid, 4-(aminomethyl)-, p-Toluic acid, alpha-amino- (6CI,8CI), 4-(Aminomethyl)benzoic acid, 4-Carboxybenzylamine, Benzylamine-4-carboxylic acid, Gumbix, NSC 41629, PAMBA, Styptopur, p-(Aminomethyl)benzoic acid, p-Carboxybenzylamine, alpha-Amino-p-toluic acid, Tranexamic Acid Impurity D
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
SMIL NCc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-(aminomethyl)benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 151.0633 g/mol