Få mere at vide
4-(aminomethyl)pyrimidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485327
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485327 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 15485327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32582.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 1138011-17-2 | C5H7N3 | 109,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride
CAS 1138011-17-2
Smeltepunkt 176 °C til 178 °C
Molekylær formel C5H7N3
MDL nummer MFCD06796202,MFCD07375466
Mængde 500 mg
Synonym 4-aminomethyl pyrimidine, 4-pyrimidinemethanamine, 1-pyrimidin-4-yl methanamine, 4-aminomethylpyrimidine, pyrimidin-4-ylmethyl amine dihydrochloride, pyrimidin-4-yl methanamine, c-pyrimidin-4-yl-methylamine, 4-pyrimidinemethanamine 9ci, 1-pyrimidin-4-ylmethanamine dihydrochloride
InChI nøgle AUHXBTKGPUVFCB-UHFFFAOYSA-N
SMIL NCC1=NC=NC=C1
IUPAC navn pyrimidin-4-ylmethanamin
Molekylvægt (g/mol) 109.13
PubChem CID 12933348
Formel vægt 145.59
Procent renhed 97%