Få mere at vide
4-(Aminomethyl)pyridin, TRC
Artikelnummer. 30320406
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30320406 50 g
1 options
Artikelnummer. 30320406 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61809050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Aminomethyl)pyridine
CAS 3731-53-1
Molekylær formel C6H8N2
Mængde 50 g
Synonym 4-Pyridinemethanamine, 1-(Pyridin-4-yl)methanamine, 4-Picolinamine, 4-Picolinylamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridinemethylamine, 4-Pyridinylmethanamine, 4-Pyridylmethylamine, C-(Pyridin-4-yl)methylamine, N-[(4-Pyridinyl)methyl]amine, NSC 59707, Pyridin-4-ylmethylamine, gamma-(Aminomethyl)pyridine, gamma-Picolylamine, gamma-Pyridylmethylamine
InChI formel InChI=1S/C6H8N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H,5,7H2
SMIL NCc1ccncc1
IUPAC navn Pyridin-4-ylmetanamin
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Formel vægt 108.0687