Få mere at vide
4-(Aminomethyl)pyridin, 98%
Artikelnummer. 10326304 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10326304 100 g 100g
10275004 25 g 25g
10235054 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10326304 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 382081000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 3731-53-1 | C6H8N2 | 108,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3731-53-1
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.14
InChI nøgle TXQWFIVRZNOPCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridinemethaneamine, 4-aminomethyl pyridine, 4-pyridinemethanamine, 4-pyridylmethylamine, 4-picolylamine, 4-aminomethylpyridine, 4-picolinylamine, 4-pyridinemethylamine, 1-pyridin-4-ylmethanamine, 4-picolinamine
PubChem CID 77317
IUPAC navn pyridin-4-ylmethanamin
SMIL C1=CN=CC=C1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Aminomethyl)pyridine
Smeltepunkt -8,0 °C
Tæthed 1.0650g/mL
Kogepunkt 228,0 °C til 230,0 °C
Flammepunkt 108 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5515
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.065
Formel vægt 108.14
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Aminomethyl)pyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.