Få mere at vide
4-(Aminomethyl)pyridin, 97+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Aminomethyl)pyridine |
| Smeltepunkt | -8 °C |
| Tæthed | 1.069 |
| Kogepunkt | 230 °C |
| Flammepunkt | 108 °C (226 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Brydningsindeks | 1.5515 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 108057 |
| Vis mere |