Få mere at vide
4-(aminomethyl)pyridin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382476
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382476 25 g 25g
11392476 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06345.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3731-53-1 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3731-53-1
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.144
MDL nummer MFCD00006449
InChI nøgle TXQWFIVRZNOPCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridinemethaneamine, 4-aminomethyl pyridine, 4-pyridinemethanamine, 4-pyridylmethylamine, 4-picolylamine, 4-aminomethylpyridine, 4-picolinylamine, 4-pyridinemethylamine, 1-pyridin-4-ylmethanamine, 4-picolinamine
PubChem CID 77317
IUPAC navn pyridin-4-ylmethanamin
SMIL C1=CN=CC=C1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Aminomethyl)pyridine
Smeltepunkt -8°C
Tæthed 1.069
Kogepunkt 230°C
Flammepunkt 108°C (226°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.5515
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 108057
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 108.14
Procent renhed ≥97%