Få mere at vide
4-(Aminomethyl)indol, 97%
Beskrivelse
4-(Aminomethyl)indol anvendes som en reaktant til fremstilling af dopaminreceptorantagonister og til fremstilling af højaffinitetsligander tilα 2δ underenhed af spændingsstyrede calciumkanaler. Det bruges som et syntetisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-(Aminomethyl)indol anvendes som reaktant til fremstilling af dopaminreceptorantagonister og til fremstilling af højaffinitetsligander tilα 2δ underenhed af spændingsstyrede calciumkanaler. Det bruges som et syntetisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i ethanol, dimethylsulfoxid og
dimethylformamid.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Aminomethyl)indole |
| Smeltepunkt | 130 °C til 135 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, dimethylsulfoxid og dimethylformamid. |
| Formel vægt | 146.19 |
| Procent renhed | 97% |