missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Aminomethyl)-cyclohexanone Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30312899
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30312899 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30312899 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA615630100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Aminomethyl)-cyclohexanone Hydrochloride
CAS 1205750-10-2
Molekylær formel C7H13NO . HCl
Mængde 100 mg
Synonym 4-Aminomethylcyclohexanone Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H13NO.ClH/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6;/h6H,1-5,8H2;1H
SMIL Cl.NCC1CCC(=O)CC1
IUPAC navn 4-(aminomethyl)cyclohexan-1-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 163.64
Formel vægt 163.0764
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.