missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30342354
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342354 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6349085G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid
CAS 701-54-2
Molekylær formel C8H15NO2
Mængde 5 g
Synonym Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(aminomethyl)-, 4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 1-(Aminomethyl)cyclohexane-4-carboxylic acid, 4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, AMCA, p-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)
SMIL NCC1CCC(CC1)C(=O)O
IUPAC navn 4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 157.21
Formel vægt 157.1103
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.