Få mere at vide
4-(aminomethyl)benzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30136665
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136665 100 g
30135323 10 g
17903805 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136665 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA615230100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-91-7
Molekylær formel C8 H9 N O2
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Synonym 4-Aminomethylbenzoic Acid, Tranexamic Acid Imp. D (EP), Benzoic acid, 4-(aminomethyl)-, p-Toluic acid, α-amino- (6CI,8CI), 4-(Aminomethyl)benzoic acid, 4-Carboxybenzylamine, Benzylamine-4-carboxylic acid, Gumbix, NSC 41629, PAMBA, Styptopur, p-(Aminomethyl)benzoic acid, p-Carboxybenzylamine, α-Amino-p-toluic acid
IUPAC navn 4-(aminomethyl)benzoesyre
SMIL NCc1ccc(cc1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminomethylbenzoic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
Formel vægt 151.0633
Procent renhed >95%
Mængde 100 g