Få mere at vide
4-(Aminomethyl)benzoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422329
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16422329 1 g
1 options
Artikelnummer. 16422329 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1258
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 4-(Aminomethyl)benzoic acid is an unnatural amino acid derivative, is an antifibrinolytic.
4-(Aminomethyl)benzoic acid is an unnatural amino acid derivative, is an antifibrinolytic.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Aminomethyl)benzoic acid
CAS 56-91-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H9NO2
Mængde 1 g
Synonym Aminomethylbenzoic acid α-Amino-p-toluic acid
Opløselighedsinformation H2O : 9.09 mg/mL (60.13 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL O=C(O)C1=CC=C(CN)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Formel vægt 151.16
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid