Få mere at vide
4-Aminomethyl Benzamidine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminomethyl Benzamidine Dihydrochloride |
| CAS | 217313-79-6 |
| Molekylær formel | C8H11N3 . 2(HCl) |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N3.2ClH/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11;;/h1-4H,5,9H2,(H3,10,11);2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.NCc1ccc(cc1)C(=N)N |
| IUPAC navn | 4-(aminomethyl)benzenecarboximidamide;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.11 |
| Formel vægt | 221.0487 |