missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Aminomethyl)-6,7-dimethoxycoumarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Aminomethyl)-6,7-dimethoxycoumarin |
| CAS | 849042-47-3 |
| Molekylær formel | C12 H13 N O4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO4/c1-15-10-4-8-7(6-13)3-12(14)17-9(8)5-11(10)16-2/h3-5H,6,13H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc2OC(=O)C=C(CN)c2cc1OC |
| IUPAC navn | 4-(aminomethyl)-6,7-dimethoxychromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.24 |
| Formel vægt | 235.0845 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?