Få mere at vide
4-(Aminomethyl)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridoxamine |
| CAS | 85-87-0 |
| Molekylær formel | C8 H12 N2 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Vitamin B6 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ncc(CO)c(CN)c1O |
| IUPAC navn | 4-(aminomethyl)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vægt | 168.0899 |