Få mere at vide
4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol hydrochlorid (Vanillylamin Hydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 30052620
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052620 25 mg
30050071 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052620 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1033.010025
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol hydrochlorid (Vanillylamin Hydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (Vanillylamine Hydrochloride)
CAS 10-2-7149
Analyt- eller komponentnavne 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (Vanillylamine Hydrochloride)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H11 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride, Vanillylamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;1H
SMIL Cl.COc1cc(CN)ccc1O
IUPAC navn 4-(aminomethyl)-2-methoxyphenol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 189.64
Mængde 25 mg
Formel vægt 189,0557 g/mol