missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Aminomethyl)-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid (Tranexamic acid Impurity), TRC

Artikelnummer. 30326618
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30326618 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30326618 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6155301MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (RS)-4-(aminomethyl)cyclohex-1-enecarboxylic acid
CAS 330838-52-3
Molekylær formel C8 H13 N O2
Mængde 1 mg
Synonym 4-(aminomethyl)-1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, USP Tranexamic Acid Related Compound C, (RS)-4-(aminomethyl)cyclohex-1-enecarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C8H13NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h3,6H,1-2,4-5,9H2,(H,10,11)
SMIL NCC1CCC(=CC1)C(=O)O
IUPAC navn 4-(aminomethyl)cyclohexene-1-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 155.19
Formel vægt 155.0946
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.