Få mere at vide
4-Aminomethyl-1-Boc-piperidine, 97%
Artikelnummer. 15419587
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419587 25 g 25g
15409587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52819.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 144222-22-0 | C11H23N2O2 | 215.32 g/mol
4-Aminomethyl-1-Boc-piperidin anvendes i præparatet biologisk aktive forbindelser og oralt aktive blodpladeaktiverende faktor-antagonister. Det bruges som en inhibitor for asparaginsyreprotease og Kinesin spindelprotein. Det er en aktiv reaktant involveret i den enantioselektive syntese af N-alkylterminale aziridiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Aminomethyl-1-Boc-piperidin anvendes i præparatet biologisk aktive forbindelser og oralt aktive blodpladeaktiverende faktor-antagonister. Det bruges som en inhibitor for asparaginsyreprotease og Kinesin spindelprotein. Det er en aktiv reaktant involveret i den enantioselektive syntese af N-alkylterminale aziridiner.
Opløselighed Opløselig i chloroform og methanol
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144222-22-0
Molekylær formel C11H23N2O2
Molekylvægt (g/mol) 215.32
MDL nummer MFCD01076207
InChI nøgle KLKBCNDBOVRQIJ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-boc-4-aminomethyl piperidine, tert-butyl 4-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-aminomethylpiperidine, 1-boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-t-butoxycarbonyl piperidine, 4-aminomethyl-1-boc-piperidine, 1-n-boc-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 736817
IUPAC navn {1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidin-4-yl}methanaminium
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C[NH3+])CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminomethyl-1-Boc-piperidine
Tæthed 1.013
Kogepunkt 237°C to 238°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vægt 214.31
Procent renhed 97%