Få mere at vide
4-Aminomethyl-1-Boc-4-hydroxypiperidin, 97%
Artikelnummer. 15459568
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15459568 5 g 5g
15469568 250 mg 250mg
15449568 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63079.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 392331-66-7 | C11H22N2O3 | 230,308 g/mol
4-Aminomethyl-1-Boc-4-hydroxypiperidin kan anvendes i agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Aminomethyl-1-Boc-4-hydroxypiperidin kan anvendes i agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 392331-66-7
Molekylær formel C11H22N2O3
Molekylvægt (g/mol) 230.308
MDL nummer MFCD11579803
InChI nøgle XYWCDAFPRBDRER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23396319
IUPAC navn tert-butyl-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)(CN)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminomethyl-1-Boc-4-hydroxypiperidine
Farve Hvid
Mængde 5 g
Følsomhed Luftfølsom
Synonym tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-aminomethyl-4-hydroxypiperidine, tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxytetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 4-aminomethyl-1-boc-4-hydroxypiperidine, 4-aminomethyl-1-boc-piperidin-4-ol, tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxypiperidinecarboxylate, tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxy-piperidine-1-carboxylate, 4-aminomethyl-4-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl4-aminomethyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 230.3
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof