Få mere at vide
4-Aminoimidazole Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30317320
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30317320 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30317320 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61181550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminoimidazole Dihydrochloride
CAS 111005-19-7
Molekylær formel C3H7Cl2N3
Mængde 50 mg
Synonym 4(5)-Aminoimidazole, 5-Aminoimidazole, 5-Amino-1H-imidazole Dihydrochloride, 1H-Imidazol-5-amine, 1H-Imidazol-4-amine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C3H5N3.2ClH/c4-3-1-5-2-6-3;;/h1-2H,4H2,(H,5,6);2*1H
SMIL C1=C(N)NC=N1.Cl.Cl
IUPAC navn 1H-imidazol-5-amine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 156.01