Få mere at vide
4-Aminoimidazole Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminoimidazole Dihydrochloride |
| CAS | 111005-19-7 |
| Molekylær formel | C3H7Cl2N3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4(5)-Aminoimidazole, 5-Aminoimidazole, 5-Amino-1H-imidazole Dihydrochloride, 1H-Imidazol-5-amine, 1H-Imidazol-4-amine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5N3.2ClH/c4-3-1-5-2-6-3;;/h1-2H,4H2,(H,5,6);2*1H |
| SMIL | C1=C(N)NC=N1.Cl.Cl |
| IUPAC navn | 1H-imidazol-5-amine;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.01 |