Få mere at vide
4-aminoimidazol-5-carboxamid hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436926
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436926 25 g 25g
11416926 1 g 1g
11426926 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24012.14
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-40-2
Molekylær formel C4H7ClN4O
Molekylvægt (g/mol) 162.58
MDL nummer MFCD00012704
InChI nøgle MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-1h-imidazole-4-carboxamide hydrochloride, 5-aminoimidazole-4-carboxamide hydrochloride, aic .cntdot. hcl, 4-amino-1h-imidazole-5-carboxamide hydrochloride, aminoimidazolecarboxamide hydrochloride, 4-aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, monohydrochloride, 5-aminoimidazol-4-carboxamide, hydrochloride
PubChem CID 66146
IUPAC navn 4-amino-lH-imidazol-5-carboxamid;hydrochlorid
SMIL Cl.NC(=O)C1=C(N)N=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride
Smeltepunkt ∼270°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 3701645
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 162.58
Procent renhed 98%