Få mere at vide
4-aminohippursyre, TRC
Artikelnummer. 30318679
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30318679 100 g
1 options
Artikelnummer. 30318679 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA627970100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminohippuric Acid
CAS 61-78-9
Molekylær formel C9 H10 N2 O3
Mængde 100 g
Synonym Glycine, N-(4-aminobenzoyl)-, Hippuric acid, p-amino- (8CI), N-(4-Aminobenzoyl)glycine, (4-Aminobenzoylamino)acetic acid, (p-Aminobenzoyl)glycine, 2-[(4-Aminobenzoyl)amino]acetic acid, 4-Aminobenzoylglycine, 4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)aminoacetic acid, N-(p-Aminobenzoyl)glycine, NSC 13064, NSC 7550, PAH, PAH (amino acid), p-Aminohippuric acid
InChI formel InChI=1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
SMIL Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(=O)O
IUPAC navn 2-[(4-aminobenzoyl)amino]eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 194.19
Formel vægt 194.0691