Få mere at vide
4-Aminohippuric acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458726
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16458726 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16458726 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1306
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
MedChemExpress 4-Aminohippuric acid is a diagnostic agent, useful in medical tests involving the kidney, used in the measurement of renal plasma flow.
4-Aminohippuric acid is a diagnostic agent, useful in medical tests involving the kidney, used in the measurement of renal plasma flow.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminohippuric acid
CAS 61-78-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H10N2O3
Mængde 100 mg
Synonym p-Aminohippuric acid
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (257.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 1.7 mg/mL (8.75 mM)
SMIL O=C(O)CNC(C1=CC=C(N)C=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 194.19
Formel vægt 194.19
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid