Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aminohippuric acid reagent. |
| Emballage | Flaske |
| CAS | 66003-55-2 |
| Renhedsgrad noter | Eur Ph Ref.: 1003701 |
| Type | Mass Spectrometry Standard |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 100 mL |
| Grad | Eu. Ph. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Aminohippuric acid reagent. European Pharmacopoeia Ref: 1003701. (RP 009)
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i