Få mere at vide
4-Aminodiphenylmethane, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31033844
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31033844 100 g -
31021342 1 g -
31024319 25 g -
31014102 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31033844 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD14653100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminodiphenylmethane
CAS 1135-12-2
Molekylær formel C13H13N
MDL nummer MFCD00047861
Mængde 100 g
SMIL C2=C(CC1=CC=CC=C1)C=CC(=C2)N
Molekylvægt (g/mol) 183.25
Procent renhed 98%